missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXD101, MedChemExpress

Código de producto. 16459706
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16459706 50 mg 50 miligramos
16475887 5 mg 5 miligramos
16433158 10 mg 10 miligramos
16410699 1 mg 1 miligramo
16444446 100 mg 100 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16459706

Marca: Medchem Express HY100748

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress CXD101 is a potent, selective and orally active class I HDAC inhibitor with IC50s of 63 nM, 570 nM and 550 nM for HDAC1, HDAC2 and HDAC3, respectively. CXD101 has no activity against HDAC class II. CXD101 has antitumor activity.

CXD101 is a potent, selective and orally active class I HDAC inhibitor with IC50s of 63 nM, 570 nM and 550 nM for HDAC1, HDAC2 and HDAC3, respectively. CXD101 has no activity against HDAC class II. CXD101 has antitumor activity.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material CXD101
CAS 934828-12-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H29N5O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (76.82 mM)
SMILES O=C(NC1=C(N)C=CC=C1)C2=CC=C(C3CCN(CC4=CN(C)N=C4C)CC3)C=C2
Peso molecular (g/mol) 403.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.52
Porcentaje de pureza 99.71%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.