Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ CXCR6-bla U2OS Cells
Description
The Tango™ CXCR6-bla U2OS cells contain the human Chemokine (C-X-C motif) receptor 6 (CXCR6) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ CXCR6-bla U2OS cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of CXCL16. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary in the Manuals and Brochures section.
Spécification
Spécification
| Número de acceso | NM_006564.1 |
| Entrada del ensayo | Selección de arrestina beta basada en células |
| Estado de célula | Células divisoras |
| Contenido y almacenamiento | (Kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, solución D y otros materiales se requieren por separado; consulte el protocolo). Incluye: Células o Tango™ CXCR6-bla U2OS Protocolo de ensayo o Tango™ CXCR6-bla U2OS o Certificado de análisis Las células Tango™ CXCR6-bla U2OS se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
| Cola citoplasmática | Cola nativa |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | GPCR |
| Símbolo de gen | CXCR6 |
| Incluye | Células CXCR6-bla U2OS, protocolo de ensayo CXCR6-bla U2OS, certificado de análisis |
| Estado de la población | Conjunto de células estables |
| Afficher plus |