missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXCL9/MIG Antibody (277), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30141147
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30141147 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30141147 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP290453CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CXCL9/MIG Monoclonal antibody specifically detects CXCL9/MIG in Mouse samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CXCL9/MIG
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 277
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen chemokine (C-X-C motif) ligand 9, CMK, crg-10, C-X-C motif chemokine 9, Gamma-interferon-induced monokine, Humig, MIGSmall-inducible cytokine B9, monokine induced by gamma interferon, SCYB9Monokine induced by interferon-gamma
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse CXCL9/MIG (Uniprot#: P18340; Thr22-Thr126).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Chemokines and Cytokines, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4283
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.