missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CXCL5 Monoclonal Antibody (14), Invitrogen™

Código de producto. 17749743
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17749743 50 μL 50 microlitros
17739563 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17749743

Marca: Invitrogen™ MA543386

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Specificity: Human CXCL5

The protein encoded by this gene is an inflammatory chemokine that belongs to the CXC chemokine family. This chemokine is produced concomitantly with interleukin-8 (IL8) in response to stimulation with either interleukin-1 (IL1) or tumor necrosis factor-alpha (TNFA). This chemokine is a potent chemotaxin involved in neutrophil activation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CXCL5
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 14
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica CXCL5
N.º de referencia del gen P42830
Alias de gen AMCF-II; C Cmotif chemokine; C X C motif chemokine; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; chemokine (C-X-C motif) ligand 5; chemokine (C-X-C motif) ligand 6; chemokine (C-X-C motif) ligand 6 (granulocyte chemotactic protein 2); CXC; CXC chemokine LIX; CXC motif chemokine; C-X-C motif chemokine 5; C-X-C motif chemokine ligand 5; CXCL; CXCL5; Cxcl6; Cytokine LIX; ENA78; ENA-78; ENA-78(1-78); ENA-78(8-78); ENA-78(9-78); Epithelial-derived neutrophil-activating protein 78; GCP-2; GCP-2(1-78); GCP-2(9-78); granulocyte chemotactic protein-2; LIX; Neutrophil-activating peptide ENA-78; neutrophil-activating protein 78; Scyb5; Scyb6; small inducible cytokine B subfamily, member 5; small inducible cytokine subfamily B (Cys-X-Cys), member 5 (epithelial-derived neutrophil-activating peptide 78); small inducible cytokine subfamily B, member 15; small-inducible cytokine B5
Símbolos de los genes CXCL5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Human CXCL5 Protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6374
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.