Learn More
CX3CR1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3D3B8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | CX3CR1 |
---|---|
Clon | 3D3B8 |
Concentración | 1000 μg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16869205
|
Proteintech
66915-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16859205
|
Proteintech
66915-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The CX3CR1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CX3CR1. This antibody recognizes human antigen. The CX3CR1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
CX3CR1 | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
1524 | |
Primary |
3D3B8 | |
Western Blot, ELISA | |
Unconjugated | |
Human | |
IgG1 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
CX3CR1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3D3B8, Proteintech