Learn More
CX3CR1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3D3B8, Proteintech
Código de producto. 16869205 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16869205 20 μL 20 microlitros
16859205 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16869205
Marca: Proteintech 669151IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The CX3CR1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CX3CR1. This antibody recognizes human antigen. The CX3CR1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno CX3CR1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3D3B8
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1524
Especies diana Human
Isotype IgG1