missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CX-6258 hydrochloride hydrate, MedChemExpress

Código de producto. 16419947
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16419947 5 mg 5 miligramos
16497458 10 mg 10 miligramos
16443487 50 mg 50 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16419947

Marca: Medchem Express HY18095A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress CX-6258 hydrochloride hydrate is a potent and kinase selective pan-Pim kinases inhibitor, with IC50s of 5 nM, 25 nM and 16 nM for Pim-1, Pim-2 and Pim-3, respectively.

CX-6258 hydrochloride hydrate is a potent and kinase selective pan-Pim kinases inhibitor, with IC50s of 5 nM, 25 nM and 16 nM for Pim-1, Pim-2 and Pim-3, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material CX-6258 hydrochloride hydrate
CAS 1353858-99-7
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H27Cl2N3O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (48.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 7.14 mg/mL (13.83 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1NC2=CC=C(Cl)C=C2/C1=C\C3=CC=C(C4=CC=CC(C(N5CCCN(C)CC5)=O)=C4)O3.[H]Cl.O
Peso molecular (g/mol) 516.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.42
Porcentaje de pureza 98.61%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.