Learn More
CWHM-12, MedChemExpress
Código de producto. 16457558
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16457558 10 mg 10 miligramos
16463577 50 mg 50 miligramos
16400038 5 mg 5 miligramos
16457496 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16457558
Marca: Medchem Express HY18644
MedChemExpress CWHM-12 is a potent inhibitor of αV integrins with IC50s of 0.2, 0.8, 1.5, and 1.8 nM for αvβ8, αvβ3, αvβ6, and αvβ1.
CWHM-12 is a potent inhibitor of αV integrins with IC50s of 0.2, 0.8, 1.5, and 1.8 nM for αvβ8, αvβ3, αvβ6, and αvβ1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CWHM-12
CAS 1564286-55-0
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H32BrN5O6
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (169.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CNC(C1=CC(NC2=NCC(O)CN2)=CC(O)=C1)=O)N[C@H](C3=CC(C(C)(C)C)=CC(Br)=C3)CC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 590.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 590.47
Porcentaje de pureza 98.14%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death