missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CWHM-1008, MedChemExpress

Código de producto. 16460827
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16460827 50 mg 50 miligramos
16495376 100 mg 100 miligramos
16494518 10 mg 10 miligramos
16427237 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16460827

Marca: Medchem Express HY111746

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress CWHM-1008 is a potent and orally active antimalarial agent, with EC50 values of 46 and 21 nM against drug-sensitive Plasmodium falciparum 3D7 and drug-resistant Dd2 strains, respectively.

CWHM-1008 is a potent and orally active antimalarial agent, with EC50 values of 46 and 21 nM against drug-sensitive Plasmodium falciparum 3D7 and drug-resistant Dd2 strains, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material CWHM-1008
Forma física Solid
CAS 2362539-97-5
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H26F3N3O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (616.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](NC([C@H]1CNC[C@@H]1C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)=O)C3=CC=C(N(C)C)C=C3
Peso molecular (g/mol) 405.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.46
Porcentaje de pureza 99.59%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.