Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar desactivada CW
Código de producto. 10226321 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
25 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) unitSize
10226321 25 m 0,25 mm cada uno
10062961 10 m 0,25 mm cada uno
10388161 25 m 0,32 mm cada uno
10651302 10 m 0,32 mm cada uno
10767852 10 m 0,53 mm cada uno
10546861 25 m 0,53 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10226321 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 723105.25
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,4 mm
Tipo Columna capilar desactivada
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Para utilizar con (aplicación) Análisis de Preparación de columnas capilares
Intervalo de temperatura 250 °C
Longitud (métrico) 25 m
Cantidad 1 unidad