Learn More
Thermo Scientific™ Rotores para lavadores de células CW3
Código de producto. 15426131 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad:
12 tubos
24 tubos
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. 15426131
Marca: Thermo Scientific™ 75000020
Lavado de células sanguíneas exhaustivo y reproducible de 12 o 24 tubos por ciclo con los rotores de lavadores de células Thermo Scientific™ CW3.
Cumpla los requisitos de los protocolos con la flexibilidad para procesar 12 o 24 muestras y para acabar los lavados en tan solo 3 minutos con los rotores de lavadores de células Thermo Scientific™ ™ CW3.
El lavador de células Thermo Scientific™ CW3 ha sido descontinuado.
Optimice el rendimiento de sedimentación
  • Para el lavado, los tubos oscilan en un ángulo de posición fija para sedimentar las células con rapidez en la parte inferior del tubo
  • Para la decantación, el rotor sostiene los tubos en un ángulo ligeramente negativo y la solución salina se decanta mediante centrifugación
Diseñados para un funcionamiento seguro
  • Distribuidor de solución salina montado directamente en la parte superior del rotor con el fin de reducir el riesgo de contaminación cruzada
  • Fácil de retirar para simplificar la limpieza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 24-colocar el conjunto del rotor con el distribuidor
Material Acero inoxidable
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 24 tubos
RCF máx. 1180 x g (centrífuga); 190 x g (lavado)
Vel. máx 3000 rpm (centrífuga), 200 rpm (lavado), 350 a 500 rpm (decantador)
Radio (métrico) 117 mm
Longitud máx. del tubo 75 mm
Diámetro máx. del tubo 12 o 10 mm
Para utilizar con (equipo) Lavador de células CW3