Learn More
Tocris Bioscience™ CVT 313
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30000736
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 30000736
Marca: Tocris Bioscience™ 6174/10
cdk2 inhibitor
Cyclin-dependent kinase 2 (cdk2) inhibitor (reported IC50 values are 0.18 to 0.5 μM). Also inhibits cdk5 in sub-micromolar range (IC50 = 0.42 μM). Displays >7-fold selectivity for cdk2 and cdk5 over other cdks. Inhibits proliferation rat neonatal aortic smooth muscle cells and a range of tumor cells lines in vitro. Inhibits restenosis in a rat carotid artery injury model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 199986-75-9
Fórmula molecular C20H28N6O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-[[6-[[(4-Methoxyphenyl)methyl]amino]-9-(1-methylethyl)-9H-purin-2-yl]imino]bis[ethanol]
Cantidad 10 mg
Solubilidad Soluble to 100mM in DMSO and to 100mM in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.47
Forma física Solid
Pureza >98%
Peso molecular 400.48