missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CVT-12012, MedChemExpress
Descripción
CVT-12012 is a potent and orally bioavailable stearoyl-coA desaturase (SCD) inhibitor, with IC50s of 38 nM, 6.1 nM for rat microsomal and human HEPG2, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CVT-12012 |
| Forma física | Powder |
| CAS | 1018675-35-8 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H21F3N4O3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (287.75 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NCCN1C(C(C)=NC2=C1C=C(NCC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)C=C2)=O)CO |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?