Learn More
Hach Lange™ Cubetas
Descripción
- Cubetas de vidrio desechables
- Accesorios para espectrofotómetros/mediciones espectrales de líquidos.
- Cubetas redondas para LICO
- Fabricado en vidrio
- Desechables
- 11 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 3.5mL |
| Cantidad | 1000/Paq. |
| Tipo | Cubeta |