Learn More
Agilent BioTek Adaptador de cubeta
Código de producto. 11543635 Tienda Agilent BioTek Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Lectores y lavadores de microplacas Agilent BioTek
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11543635 Lectores y lavadores de microplacas Agilent BioTek cada uno
1 options
Código de producto. 11543635
Marca: Agilent BioTek 7302030
Para su uso con lavadores y lectores de microplacas
  • Con este adaptador se pueden colocar hasta 4 cubetas estándar horizontalmente y leer directamente en los lectores de placas. Debe ponerse atención en que la cubeta esté tapada o sellada
  • El adaptador tiene 4 ranuras para cubetas, con aberturas diseñadas para varias posiciones de lectura en un tamaño de microplaca estándar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Adaptador de cubeta
Para utilizar con (equipo) Lectores y lavadores de microplacas Agilent BioTek
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para varias posiciones de lectura en una superficie de microplaca estándar
Cantidad Paquete de 1