Learn More
QIAGEN Alfombrilla de corte
Código de producto. 11323365
Click to view available options
Cantidad:
1 paq.
Tamaño:
Grande (15,2 x 20,3 cm)
Pequeño (6,3 x 7,6 cm)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11323365
Marca: QIAGEN WB100020
Para una extracción precisa del disco de muestra de las tarjetas FTA.
  • La alfombrilla de corte UniCore garantiza cortes limpios de muestras de las tarjetas FTA/FTA Elute y prolonga la vida útil de la punta de corte del punzón.
  • La alfombrilla está diseñada para un uso repetido y prolongado, se puede limpiar con alcohol, y está disponible en dos formatos.
Especificaciones
Color Verde
Para utilizar con (equipo) Micropunzón
Para utilizar con (aplicación) Cortes limpios de las muestras de las tarjetas de FTA/TLC™ de elución
Tipo de producto Alfombrilla con cortes
Cantidad 1 paq.
Tamaño Grande (15,2 x 20,3 cm)