Learn More
IKA™ Cabezal de molienda de impacto MF 10.1
Código de producto. 10791941 Tienda IKA Productos
Click to view available options
Velocidad:
24,5m/s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10791941
Marca: IKA™ 0002870900
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para triturar sustancias fibrosas como el papel y la vegetación, pero también para plásticos y materiales de poco peso.
Antes de que se descargue, el material de molienda se pasa a través de un tamiz. El tamiz es intercambiable y está disponible para orificios de diferentes tamaños (no incl. con la entrega). El material de molienda puede recogerse usando un recipiente estándar de molienda NS 29.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cabezal de trituradora de corte
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 300 x 320 x 560 mm
Para utilizar con (equipo) Para plásticos y materiales de poco peso
Altura (métrico) 560 mm
Material Acero inoxidable
Velocidad 24,5m/s
Peso (métrico) 2,2 kg
Anchura (imperial) 12,6 in
Anchura (métrico) 320 mm