Learn More
Fisherbrand™ Anillos recortados
Código de producto. 10173744 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
100 mm
125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
10173744 125 mm cada uno
10778675 100 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10173744
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con sección recortada para facilitar la extracción del equipo.
  • La longitud del tubo hasta el centro de la nuez de sujeción es de aproximadamente 60 mm
  • Construido en acero dulce con juntas soldadas
  • Cincado
Especificaciones
Material Acero dulce
Diámetro interior (métrico) 125 mm
Tipo de producto Anillo Stativ
Descripción Sección recortada
Acabado Cincado