Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ TAMRA Probe
Click to view available options
Cantidad:
20,000 pmol
50,000 pmol
6,000 pmol
Tipo de producto:
TAMRA Probe
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Custom TaqMan™ probes are dual-labeled primers suitable for use in any real-time PCR applicaton. They incorporate a 5' reporter dye and a 3' TAMRA™ nonfluorescent quencher. Choose among FAM™, VIC™, ABY™, and JUN™ as 3' reporters. Probes are HPLC-purified.
Especificaciones
Especificaciones
| Modificación del cebador 3' | TAMRA |
| Modificación del cebador 5' | FAM, TET, VIC |
| Contenido y almacenamiento | 1 tube containing a dual-labeled probe in solution or dried down. Store at -15°C to -25°C |
| Formulario | Liquid or Dried Down |
| Formato | Tubo |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7500, sistema 7500 Fast, sistema 7900HT, StepOne™, StepOnePlus™, sistema ViiA™ 7, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex |
| Características ecológicas | Embalaje sostenible |
| Modificación de sonda interna | None |
| Línea de productos | TaqMan |
| Tipo de producto | TAMRA Probe |
| Mostrar más |