Learn More
Applied Biosystems™ Ensayo de expresión génica personalizado TaqMan™, VIC
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15819854 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
2900 reacciones
360 reacciones
750 reacciones
Tamaño de la unidad:
2900 reacciones
360 reacciones
750 reacciones
Código de producto. 15819854
Marca: Applied Biosystems™ 4448508
Los ensayos de expresión génica TaqMan personalizados Applied Biosystems, VIC, son la versión personalizada de nuestros ensayos TaqMan prediseñados para PCR cuantitativa en tiempo real.
Los ensayos de expresión génica personalizados TaqMan constan de un par de cebadores de PCR sin etiquetar y una sonda TaqMan con una etiqueta de colorante (VIC) en el extremo 5’ y unión al surco menor (MGB) y supresor no fluorescente (NFQ) en el extremo 3’.
Las características incluyen:
Fácil de usar: simplemente añada ADNc y mezcla maestra y realice el PCRq; las curvas de fusión no son necesarias.
Específico: los ensayos TaqMan utilizan sondas patentadas que contienen MGB y que pueden ser hasta 15 bases más cortas que las sondas que no son MGB, lo que mejora la especificidad del ensayo.
Sensible: los ensayos TaqMan son perfectos para medir niveles bajos de expresión u objetivos poco abundantes.
Preciso: identifica pequeños cambios en el pliegue con alta precisión de cuantificación.
Química de PCRq TaqMan de referencia: los ensayos TaqMan aprovechan el proceso de diseño de ensayos de bioinformática de Thermo Fisher Scientific para garantizar una alta especificidad y una reactividad cruzada mínima, incluso para variantes genéticas con homología de secuencia alta.
Perfecto para multiplexing: combine un ensayo etiquetado con FAM y un ensayo etiquetado con VIC para crear un ensayo doble para dos genes diana diferentes en el mismo pocillo de PCRq.
Secuencias proporcionadas: con cada expresión génica TaqMan personalizada que diseñe y pida
Tiempo aproximado de envío
Se fabrica a medida: 4–6 días en Norteamérica, 6–10 días en Europa
Los ensayos de expresión génica TaqMan son el estándar de referencia en los estudios de expresión génica de PCR en tiempo real, basados en más de 20 años de experiencia. Cada ensayo incluye los cebadores diana y una sonda específica de la secuencia optimizada para lograr el mejor rendimiento funcional. No es necesario ningún tipo de análisis de curva de fusión, optimización ni diseño adicional. Disponibles en una amplia variedad de formatos y especies, se incorporan continuamente nuevos diseños de ensayo para ayudar a satisfacer todas sus necesidades de investigación. Los ensayos de TaqMan han sido citados en más de 40 000 publicaciones y están respaldados por más de 350 patentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 20X
Contenido y almacenamiento 1 tubo que contiene una mezcla de 20x (tamaños S y M) o 60x (tamaño L) de ensayo preformulado (1 sonda y 2 cebadores).
Almacenar (a entre -15 °C y -25 °C.
)
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500, sistema 7500 Fast, sistema 7900HT, StepOne™, StepOnePlus™, sistema ViiA™ 7, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Cebador PCR etiquetada
Línea de productos TaqMan™
Tipo de producto Ensayo de expresión génica
Cantidad 360 reacciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
N.º de reacciones 360 reactions