Learn More
Applied Biosystems™ Custom TaqMan™ Copy Number Assay
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
360 μl
750 μl
967 μl
Tamaño de la unidad:
360 microlitros
750 microlitros
967 microlitros
Descripción
Los ensayos de número de copias Custom y Custom Plus TaqMan™ permiten generar resultados de número de copias específicos, reproducibles y fáciles de interpretar. Son adecuados para estudios de validación y cribaje de muestras de gran tamaño, y proporcionan un enfoque flexible dirigido al análisis de número de copias.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 60X |
| Contenido y almacenamiento | 1 tubo que contiene una mezcla de 20x (tamaños S y M) o 60x (tamaño L) de ensayo preformulado (1 sonda y 2 cebadores). Almacenar a entre -15 y -25 °C. |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Formato | Tubo |
| Método de PCR | qPCR |
| Velocidad de reacción | Fast |
| Características ecológicas | Embalaje sostenible |
| Línea de productos | TaqMan |
| Tipo de producto | Ensayo personalizado de número de copias TaqMan™ |
| Cantidad | 360 μl |
| Mostrar más |