Learn More
Ambion™ Custom Silencer™ siRNA
Código de producto. 15561144
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 nmol
1 umol
20 nmol
40 nmol
Tamaño de la unidad:
100 nanomoles
20 nanomoles
40 nanomoles
cada uno
15561144 40 nmol 40 nanomoles
15541144 20 nmol 20 nanomoles
15501521 20 nmol cada uno
15551144 40 nmol 40 nanomoles
15511521 40 nmol cada uno
15521521 40 nmol cada uno
15531521 20 nmol cada uno
15571144 20 nmol 20 nanomoles
15581144 20 nmol 20 nanomoles
15541521 20 nmol cada uno
15551521 20 nmol cada uno
15591144 20 nmol 20 nanomoles
15501154 100 nmol 100 nanomoles
15521154 1 umol -
14 options
Código de producto. 15561144
Marca: Ambion™ AM16204
Custom Silencer™ siRNA
El ARN de interferencia (ARNi) es la mejor manera de reducir eficazmente expresiones génicas para estudiar la función de las proteínas en una amplia variedad de tipos celulares. Utilice nuestro generador de ARNip personalizado GeneAssist™ para diseñar y ordenar un ARNip personalizado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Descripción El ARNip personalizado, 40 nmol, pureza para HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento), ARNi es la mejor manera de reducir la expresión génica para estudiar la función de proteínas en una amplia gama de tipos de células. Utilice nuestro generador de ARNip personalizado GeneAssist para diseñar y pedir un ARNip personalizado.
Tipo de producto ARNip personalizado
Pureza HPLC
Cantidad 40 nmol
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.