Learn More
Ambion™ Custom Silencer™ siRNA
Beskrivning
El ARN de interferencia (ARNi) es la mejor manera de reducir eficazmente expresiones génicas para estudiar la función de las proteínas en una amplia variedad de tipos celulares. Utilice nuestro generador de ARNip personalizado GeneAssist™ para diseñar y ordenar un ARNip personalizado.
Specifikationer
Specifikationer
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Descripción | ARNip personalizado, 40 nmol, líquido, pureza estándar, soluble en agua, ARNi es la mejor manera de reducir la expresión génica para estudiar la función de la proteína en una amplia gama de tipos celulares, utilice nuestro generador de ARNip personalizado GeneAssist para diseñar y encargar un ARNip personalizado |
| Tipo de producto | ARNip personalizado |
| Pureza | Estándar |
| Cantidad | 40 nmol |
| Formulario | Líquido |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?