Learn More
Ambion™ Custom Silencer™ siRNA
Código de producto. 15501154
Click to view available options
Cantidad:
100 nmol
1 umol
20 nmol
40 nmol
Tamaño de la unidad:
100 nanomoles
20 nanomoles
40 nanomoles
cada uno
Código de producto. 15501154
Marca: Ambion™ AM16230
Custom Silencer™ siRNA
El ARN de interferencia (ARNi) es la mejor manera de reducir eficazmente expresiones génicas para estudiar la función de las proteínas en una amplia variedad de tipos celulares. Utilice nuestro generador de ARNip personalizado GeneAssist™ para diseñar y ordenar un ARNip personalizado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Descripción ARNip personalizado, 100 nmol, pureza para in vivo, ARNi es la mejor manera de reducir la expresión génica para estudiar la función de proteínas en una amplia gama de tipos de células. Utilice nuestro generador de ARNip personalizado GeneAssist para diseñar y pedir un ARNip personalizado.
Tipo de producto ARNip personalizado
Pureza In-vivo
Cantidad 100 nmol
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.