Learn More
ARNip Select personalizado, preparado para in vivo
Código de producto. p-7184670
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
15531064 10 μmol cada uno
1 options
Código de producto. 15531064
Marca: Invitrogen 4404008
ARNip Select personalizado, preparado para in vivo
  • Los ARNip personalizados Silencer™ Select (Dúplex 21-bp modificado mediante LNA con salientes) son herramientas de interferencia de ARN (ARNi) ideales para reducir la expresión génica con el fin de estudiar la función de las proteínas en una amplia gama de tipos celulares.
  • Estos ARNip proporcionan altas eficiencias y especificidades de atenuación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene ARNip seco y agua sin nucleasas (1,75 ml), enviada a temperatura ambiente. Tras su recepción, almacenar el ARNip en un congelador sin escarcha a –20 °C o inferior
RNAi Type ARNip
Línea de productos Silencer Select, Ambion
Tipo de producto ARNip
Cantidad 10 μmol