Learn More
Ambion™ ARNip Select personalizado
Código de producto. 15571044
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μmol
1 μmol
20 nmol
250 nmol
40 nmol
5 nmol
Tamaño de la unidad:
20 nanomoles
250 nanomoles
40 nanomoles
5 nanomoles
cada uno
15571044 40 nmol 40 nanomoles
15531044 5 nmol 5 nanomoles
15551044 40 nmol 40 nanomoles
15541044 20 nmol 20 nanomoles
15561044 20 nmol 20 nanomoles
15561064 250 nmol 250 nanomoles
15521481 250 nmol cada uno
15571084 1 μmol cada uno
15561084 10 μmol cada uno
9 options
Código de producto. 15571044
Marca: Ambion™ 4390831
ARNip Select personalizado
Los ARNip personalizados Silencer™ Select (Dúplex 21-bp modificado mediante LNA con salientes) son herramientas de interferencia de ARN (ARNi) ideales para reducir la expresión génica con el fin de estudiar la función de las proteínas en una amplia gama de tipos celulares. Estos ARNip proporcionan altas eficiencias y especificidades de atenuación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Descripción ARNip Select personalizado, 40 nmol, pureza HPLC, ≥95 % de pureza, ideal para reducir la expresión génica con el fin de estudiar la función de la proteína en una amplia gama de tipos de células, estos ARNip proporcionan una alta eficiencia y especificidad de la reducción
Para utilizar con (aplicación) Atenuar la expresión génica para estudiar la función de las proteínas en una amplia gama de tipos de células
Tipo de producto ARNip Select personalizado
Pureza HPLC
Cantidad 40 nmol