Learn More
Ambion™ ARNip Select personalizado
Click to view available options
Cantidad:
10 μmol
1 μmol
20 nmol
250 nmol
40 nmol
5 nmol
Tamaño de la unidad:
20 nanomoles
250 nanomoles
40 nanomoles
5 nanomoles
cada uno
Descripción
Los ARNip personalizados Silencer™ Select (Dúplex 21-bp modificado mediante LNA con salientes) son herramientas de interferencia de ARN (ARNi) ideales para reducir la expresión génica con el fin de estudiar la función de las proteínas en una amplia gama de tipos celulares. Estos ARNip proporcionan altas eficiencias y especificidades de atenuación.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene ARNip seco y agua sin nucleasas (1,75 ml), enviada a temperatura ambiente. Tras su recepción, almacenar el ARNip en un congelador sin escarcha a –20 °C o inferior |
| Descripción | ARNip Select personalizado, 40 nmol, pureza estándar, pureza del ≥80 %, ideal para derribar la expresión génica para estudiar la función de las proteínas en una amplia gama de tipos de células, estos ARNip proporcionan altas eficiencias y especificidades de reducción |
| RNAi Type | ARNip |
| Para utilizar con (aplicación) | Atenuar la expresión génica para estudiar la función de las proteínas en una amplia gama de tipos de células |
| Línea de productos | Ambion™, Silencer™ Select |
| Tipo de producto | ARNip Select personalizado |
| Pureza | Estándar |
| Cantidad | 40 nmol |