Learn More
Ambion™ ARNip Select personalizado
Código de producto. 15521481
Click to view available options
Cantidad:
10 μmol
1 μmol
20 nmol
250 nmol
40 nmol
5 nmol
Tamaño de la unidad:
20 nanomoles
250 nanomoles
40 nanomoles
5 nanomoles
cada uno
Código de producto. 15521481
Marca: Ambion™ 4404013
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
ARNip Select personalizado
Los ARNip personalizados Silencer™ Select (Dúplex 21-bp modificado mediante LNA con salientes) son herramientas de interferencia de ARN (ARNi) ideales para reducir la expresión génica con el fin de estudiar la función de las proteínas en una amplia gama de tipos celulares. Estos ARNip proporcionan altas eficiencias y especificidades de atenuación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Descripción ARNip Select personalizado, 250 nmol, pureza HPLC, ideal para reducir la expresión génica con el fin de estudiar la función de la proteína en una amplia gama de tipos de células, estos ARNip proporcionan una alta eficiencia y especificidad de la reducción
Para utilizar con (aplicación) Atenuar la expresión génica para estudiar la función de las proteínas en una amplia gama de tipos de células
Tipo de producto ARNip Select personalizado
Pureza HPLC
Cantidad 250 nmol