Learn More
Ambion™ Custom RNA, Stealth, HPLC
Click to view available options
Tipo de producto:
HPLC Stealth para análisis de ARN
HPLC de ARN in vivo
Cantidad:
20 nmol
500 nmol
5 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Utilice esta herramienta para realizar pedidos en línea rápidos y sencillos de ARNip Stealth RNAi™ probado en banco y validado, ARNip StealTh Select RNAi™ listo para usar, BLOCK-iT™ Pol II miR Validated miRNA Vector Duopaks probados en banco y BLOCK-iT™ miR RNAi Select listo para clonar.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Descripción | RNA HPLC In-vivo, 20nmol, Lowest Off-target Effects and Highest Potency, Small, Chemically Modified Single-Stranded RNA Molecules Designed to Specifically Inhibit Endogenous miRNAs for the Purpose of Functional Analysis Via Down-Regulation |
| Tipo de producto | HPLC de ARN in vivo |
| Pureza | HPLC |
| Cantidad | 20 nmol |