Learn More
Ambion™ Custom RNA, Stealth, Desalted
Código de producto. 10184923
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 nmol
25 nmol
2 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
10184923 100 nmol cada uno
10276583 2 nmol cada uno
10459213 25 nmol cada uno
3 options
Código de producto. 10184923
Marca: Ambion™ 100001855
Custom RNA, Stealth, Desalted
Utilice esta herramienta para realizar pedidos en línea rápidos y sencillos de ARNip Stealth RNAi™ probado en banco y validado, ARNip StealTh Select RNAi™ listo para usar, BLOCK-iT™ Pol II miR Validated miRNA Vector Duopaks probados en banco y BLOCK-iT™ miR RNAi Select listo para clonar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Descripción RNA DSL In-vivo, 100nmol, Lowest Off-target Effects and Highest Potency, Small, Chemically Modified Single-Stranded RNA Molecules Designed to Specifically Inhibit Endogenous miRNAs for the Purpose of Functional Analysis Via Down-Regulation
Tipo de producto RNA DSL In-vivo
Cantidad 100 nmol