Learn More
Invitrogen™ Primer personalizado, placa
Código de producto. 10500163
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 nmol
25 nmol
50 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
10500163 25 nmol cada uno
10154082 50 nmol cada uno
10367112 200 nmol cada uno
3 options
Código de producto. 10500163
Proveedor: Invitrogen™ 10629152
Primer personalizado, placa
Pida varios oligonucleótidos de ADN personalizados en formato de placa seleccionando formatos de 96 o 384 pocillos. Solo tiene que descargar la plantilla Excel de 96 pocillos o la plantilla Excel de 384 pocillos, introducir la información de la secuencia y la ubicación de la placa, y cargarla en el formato adecuado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Primer, 25 nmol. Pida varios oligonucleótidos de ADN personalizados en formato de placa seleccionando formatos de 96 o 384 pocillos. Solo tiene que descargar la plantilla Excel de 96 pocillos o la plantilla Excel de 384 pocillos, introducir la información de la secuencia y la ubicación de la placa, y cargarla en el formato adecuado.
Tipo de producto Primer
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Cantidad 25 nmol