Learn More
Applied Biosystems™ Grupos PreAmp personalizados
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Descripción:
GRUPO PREAMP MIRNA PERSONALIZADO (192A)
Tamaño de la unidad:
1 ml
Descripción
Se ofrecen diez formatos, disponibles solo con el diseño de tarjeta de microfluidos. Utilice los grupos personalizados PreAmp para muestras con cantidades limitadas de miARN.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Grupo de cebadores de ensayo, -20 °C |
| Descripción | GRUPO PREAMP MIRNA PERSONALIZADO (192A) |
| Formato | 192 array card format |
| RNAi Type | miARN |
| Características ecológicas | Embalaje sostenible |
| Tipo de producto | miARN |
| Cantidad | 1 ml |