Learn More
PEPperCHIP™ Micromatriz de péptidos personalizada
Descripción
- Contenido de la micromatriz: Colecciones personalizadas de antígenos, epítopos o péptidos
- Diseño de micromatriz: 1, 2, 3, 4 , 5 o 16 copias de matriz por micromatriz
- Aminoácidos disponibles: L y D-aminoácidos, citrulina, acetil lisina y otros aminoácidos con modificaciones postraduccionales.
- Longitudes de péptidos: Variable con síntesis rutinaria de péptidos de 15 aminoácidos, péptidos más largos bajo petición
- Péptidos de control: HA, polio y/o péptidos de control de bandera, controles personalizados a petición.
- Formato de micromatriz: 75,4 x 25 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Recubrimiento | PEPperSlide™ PEGMA/PMMA |
| Cantidad | 1 portaobjetos |
| Método de fijación | Síntesis de péptidos combinatorios mediante impresión láser de aminoácidos |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015. |
| Color | Transparente |
| Estado normativo | RUO |
| Código de barras | Código de barras individual para cada micromatriz |
| Material | Vidrio microscópico |
| Tipo | Micromatriz de péptidos de alta densidad |
| Mostrar más |