Learn More
Ambion™ Ambion™ in vivo, diseñado a medida
Descripción
El ARN de interferencia (ARNi) es la mejor manera de reducir eficazmente expresiones génicas para estudiar la función de las proteínas en una amplia variedad de tipos celulares. Utilice nuestro generador de ARNip personalizado GeneAssist™ para diseñar y ordenar un ARNip personalizado.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Descripción | El ARNip prediseñado a medida in vivo Ambion™, 1 nmol, sólido, polvo, blanco, pureza estándar, ARNi es la mejor manera de reducir la expresión génica para estudiar la función de proteínas en una amplia gama de tipos de células. Utilice nuestro generador de ARNip personalizado GeneAssist para diseñar y pedir un ARNip personalizado. |
| Para utilizar con (aplicación) | ARNi, epigenética e investigación de ARN no codificante, ARNi, ARNip |
| Tipo de producto | ARNip prediseñado a medida In Vivo Ambion™ |
| Pureza | Estándar |
| Cantidad | 1 umol |
| Formulario | Sólido |