Learn More
Applied Biosystems™ Di-repetidos sin etiquetar/etiquetados con fluorescente 5' personalizados
Código de producto. 15537240 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10.000 pmol
300.000 pmol
80.000 pmol
Tamaño de la unidad:
10000 picomoles
300000 picomoles
80000 picomoles
15537240 80.000 pmol 80000 picomoles
15537280 300.000 pmol 300000 picomoles
15507240 10.000 pmol 10000 picomoles
3 options
Código de producto. 15537240
Marca: Applied Biosystems™ 4304977
This item is not returnable. View return policy
Pares sin etiquetar/etiquetados con fluorescente 5' personalizados
El oligonucleótido con etiqueta de colorante fluorescente 5' y el complemento sin etiquetar se suministran en tubos individuales. Elija como etiquetas entre 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™ y PET™. Perfecto para su uso en análisis de fragmentos, estudios de expresión génica, genotipado y PCR. Los oligonucleótidos están desalados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Di-repetidos con o sin etiquetado con 5' personalizado, 80 000 pmol, colorante indicador 5' 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™, PET™, elección de las escalas suministradas. Estos productos se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones
Tipo de producto Di-repetidos con o sin etiquetado con 5' personalizado
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Cantidad 80.000 pmol
Para utilizar con (aplicación) Análisis de fragmentos, estudios de expresión génica, genotipado, PCR
Formulario Se suministra en solución o seco