Learn More
Notrax Alfombrilla antifatiga más vendida Cushion Trax™
Código de producto. p-7227323
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
300 x 91 cm
2286 x 60 cm
2286 x 91 cm
2286 x 122 cm
2286 x 152 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17762168 91 x 60 cm cada uno
17792168 150 x 91 cm cada uno
17722178 300 x 91 cm cada uno
17752158 2286 x 60 cm cada uno
17782158 2286 x 91 cm cada uno
17712168 2286 x 122 cm cada uno
17742168 2286 x 152 cm cada uno
7 options
Código de producto. 17762168
Marca: Notrax 479S0023BL
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Notrax Cushion Trax™: alfombrilla antifatiga más vendida con ventajas ergonómicas derivadas de una plataforma de trabajo de 14 mm de grosor compuesta por una superficie superior de largo desgaste laminada en una base de vinilo microcelular resistente para una máxima durabilidad, comodidad y aislamiento de suelos duros y vibraciones.
  • Alfombrilla antifatiga más vendida con ventajas ergonómicas derivadas de una plataforma de trabajo de 14 mm de grosor compuesta por una superficie superior de largo desgaste laminada en una base de vinilo microcelular resistente para una máxima durabilidad, comodidad y aislamiento de suelos duros y vibraciones
  • El patrón de la placa de diamante proporciona tracción al mismo tiempo que permite girar fácilmente
  • El diseño y la composición del material hacen que esta sea la solución de mate más versátil para aliviar la fatiga tanto en posiciones de trabajo estáticas como dinámicas
  • Resistencia al deslizamiento R10 según DIN51130 y regla BG BGR181
  • Probado y certificado por el Instituto Nacional de Seguridad de Suelos (NFSI)
  • Se incluye con el dorso antideslizante RedStop™ para evitar que las alfombrillas se puedan cambiar
  • Bordes amarillos disponibles a los lados; cumple con el código OSHA 1910-144
  • Bordes biselados en los cuatro lados para minimizar el riesgo de tropiezo
  • Tecnología Unifusion™ diseñada para resistir en los entornos de trabajo más duros
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 91 x 60 cm
Color Negro
Longitud (imperial) 36 in
Longitud (métrico) 91 cm
Material PVC en base de vinilo microcelular
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 60 cm