Learn More
3M™ Safety-Walk™ Estera acolchada 5270E
Código de producto. 17148740
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
3,1 m
6,1 m
9,1 m
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
17148740 3,1 m 1 rollo
17138740 6,1 m cada uno
17128740 9,1 m cada uno
3 options
Código de producto. 17148740
Marca: 3M™ Safety-Walk™ 7100116724
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Esta alfombrilla resistente al aceite de los motores es adecuada para el tráfico denso en zonas secas, proporciona una superficie cómoda para caminar o pararse.
  • La estera acolchada enrollada se comprime uniformemente en la suela del zapato para reducir la fatiga de las piernas y la espalda
  • La parte superior texturizada mejora la tracción para que la pisada sea más segura
  • Adecuada para zonas de trabajo secas, como líneas de montaje y zonas de producción
  • Se suministra con borde para permitir el tráfico con ruedas
  • Resiste la mayoría de los productos químicos industriales y de limpieza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Longitud (imperial) 10 ft
Longitud (métrico) 3,1 m
Tipo Alfombrillas acolchadas
Anchura (imperial) 3 ft
Anchura (métrico) 0,91 m