Learn More
3M™ Safety-Walk™ Estera acolchada 5270E
Click to view available options
Longitud (métrico):
3,1 m
6,1 m
9,1 m
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
Descripción
- La estera acolchada enrollada se comprime uniformemente en la suela del zapato para reducir la fatiga de las piernas y la espalda
- La parte superior texturizada mejora la tracción para que la pisada sea más segura
- Adecuada para zonas de trabajo secas, como líneas de montaje y zonas de producción
- Se suministra con borde para permitir el tráfico con ruedas
- Resiste la mayoría de los productos químicos industriales y de limpieza
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Longitud (imperial) | 3 ft |
| Longitud (métrico) | 9,1 m |
| Tipo | Alfombrillas acolchadas |
| Anchura (imperial) | 2 ft |
| Anchura (métrico) | 0,61 m |