Learn More
3M™ Safety-Walk™ Estera acolchada 5100
Código de producto. 17108750
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
1,5 m
3,1 m
6,1 m
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
17108750 1,5 m cada uno
17198740 3,1 m 1 rollo
17188740 6,1 m cada uno
3 options
Código de producto. 17108750
Proveedor: 3M™ Safety-Walk™ 7100116735
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La estructura rígida de tela de vinilo Z proporciona un soporte firme y permite el tráfico de carritos para zonas de trabajo multifuncional. Disponible en varios tamaños, con pegado opcional en el borde.
  • Estera acolchada con un diseño de reborde extendido
  • Ofrece una excelente resistencia al deslizamiento en zonas húmedas
  • La composición de vinilo proporciona una excelente resistencia a una gran variedad de productos químicos, grasas y detergentes que se encuentran en entornos industriales o de servicio de alimentos
  • Abra la estructura de la tela para permitir el tráfico de carritos y un buen drenaje del agua
  • El revestimiento antimicrobiano protege contra el moho, los hongos y los olores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Color Negro
Longitud (imperial) 5 ft
Longitud (métrico) 1,5 m
Tipo Alfombrillas acolchadas
Anchura (imperial) 3 ft
Anchura (métrico) 0,914 m