Learn More
Notrax Alfombrilla antifatiga con placa de diamante resistente al aceite Cushion Flex™
Descripción
- La versión resistente al aceite de nuestra alfombrilla antifatiga se conoce por su superficie superior de placa de diamante y su alto nivel de comodidad ergonómica en posiciones de trabajo dinámicas y estacionarias
- A 12
- La plataforma de trabajo de 7 mm de grosor ofrece la máxima durabilidad, comodidad y aislamiento de suelos duros y vibraciones
- El compuesto de caucho de nitrilo al 100 % es resistente a la mayoría de los aceites industriales
- Resistencia al deslizamiento R10 según DIN51130 y regla BG BGR181
- Los bordes biselados amarillos en los cuatro lados minimizan el riesgo de tropiezos y cumplen con el código OSHA 1910-144
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Longitud (imperial) | 6,9 ft |
| Longitud (métrico) | 210 cm |
| Material | Caucho de nitrilo |
| Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
| Anchura (métrico) | 91 cm |
Título del producto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?