Learn More
Notrax Azulejos de caucho de nitrilo modulares de alta resistencia Cushion Ease Solid™
Código de producto. 17772248
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
91 x 91 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17772248
Marca: Notrax 656S0033BL
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gran ergonomía derivada de una plataforma de trabajo de 19 mm de grosor con una estructura superficial de material grueso antideslizante cerrado para una máxima comodidad antifatiga en entornos industriales secos.
  • Los azulejos de caucho de alta resistencia de 91 x 91 cm se pueden montar fácilmente para la cobertura de grandes áreas o estaciones de trabajo individuales, de pared a pared o como islas
  • Beneficio ergonómico derivada de una plataforma de trabajo de 19 mm de grosor con una superficie de estructura de material grueso antideslizante cerrado para una máxima comodidad antifatiga en entornos industriales secos
  • Compatible con el MD Ramp System™ patentado para soluciones de biselado de seguridad inteligente; deje fuera y dentro de las esquinas
  • Escala antideslizante R9 según DIN 51130
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 91 x 91 cm
Color Negro
Longitud (imperial) 36 in
Longitud (métrico) 91 cm
Material Caucho de nitrilo
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 91 cm