Learn More
Thermo Scientific Chemicals Curcumina (mezcla de curcumina, demetoxicurcumina y bisdemetoxicurcumina), 96% Código de producto.: 11994861
Thermo Scientific Chemicals Curcumina (mezcla de curcumina, demetoxicurcumina y bisdemetoxicurcumina), 96%
Código de producto. 11994861 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
250 g, Frasco de vidrio, 250 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Código de producto. 11994861
Marca: Thermo Scientific Chemicals 218582500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 458-37-7 | C21H20O6 | 368.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 458-37-7
Fórmula molecular C21H20O6
Peso molecular (g/mol) 368.39
Número MDL MFCD00008365
Clave InChI ZIUSSTSXXLLKKK-KOBPDPAPSA-N
Sinónimo curcumin, diferuloylmethane, natural yellow 3, turmeric yellow, turmeric, curcuma, kacha haldi, gelbwurz, halad, curcumin i
PubChem CID 969516
ChEBI CHEBI:3962
SMILES COC1=CC(\C=C\C(\O)=C\C(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Curcumin (mixture of curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin)
Punto de fusión 183.0°C
Color Naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [HOC6H3(OCH3)CH=CHCO]2CH2
Índice de refracción 1.4155 to 1.4175
Cantidad 250 g
Beilstein 08,IV,3697
Índice Merck 15,2663
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in diethyl ether,soluble in alcohol,glacial acetic acid,acetone
Nombre IUPAC (1E,6E)-1,7-bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)hepta-1,6-dieno-3,5-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.38
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Curcumina (mezcla de curcumina, demetoxicurcumina y bisdemetoxicurcumina), 96% >