Descripción
Características principales:
- Tomamuestras de líquido de un solo punto
- Funcionamiento simple e intuitivo
- Todas las piezas de contacto del producto están hechas de acero inoxidable de 316 l.
- Variedad de longitudes y tamaños de tazas disponibles
Funcionamiento:
- Inserte el tomamuestras a la profundidad deseada.
- Apriete el mango que empuja la taza fuera de la tapa, permitiendo que el líquido entre en la taza.
- Una vez tomada la muestra, suelte el mango y retírelo del producto.
- Para vaciar el tomamuestras, incline el tomamuestras mientras aprieta el mango o desenrosque el vaso colector.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tomamuestras de Copa |
| Material | Acero inoxidable (316) |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Desechables | No |
| Diámetro exterior (métrico) | 55 mm |
| Longitud (métrico) | 1500 mm |