Descripción
- Construcción de acero inoxidable de 316 l
- Tomamuestras de líquido de un solo punto
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tomamuestras de líquidos |
| Material | Acero inoxidable |
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Diámetro exterior (métrico) | 80 mm |
| Longitud (métrico) | 1000 mm |