Learn More
Sampling Systems™ Tomamuestras de Líquido de Copa
Código de producto. 11920018 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
500 mL
Longitud (métrico):
600 mm
1000 mm
1500 mm
Diámetro exterior (métrico):
55 mm
80 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Diámetro exterior (métrico) unitSize
11920018 100 mL 600 mm 55 mm cada uno
11930018 100 mL 1000 mm 55 mm cada uno
11935437 500 mL 1000 mm 80 mm cada uno
11945437 500 mL 1500 mm 80 mm cada uno
4 options
Código de producto. 11920018
Marca: Sampling Systems™ 5030A600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado en acero inoxidable y para el muestreo de líquidos y suspensiones. El Tomamuestras de Líquido de Copa Sampling Systems™ permite tomar muestras discretas fácilmente desde una altura dentro del producto.
  • Construcción de acero inoxidable de 316 l
  • Tomamuestras de líquido de un solo punto
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras de líquidos
Material Acero inoxidable
Capacidad (métrico) 100 mL
Diámetro exterior (métrico) 55 mm
Longitud (métrico) 600 mm