Learn More
Greiner Bio-One Tubos de cultivo con tapones de ventilación de dos posiciones
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10287441
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
14 mL
Diámetro (métrico):
12 mm
17 mm
18 mm
Cantidad:
1000/pack
2000/Paq.
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
2000 PCS
paquete de 1000
Código de producto. 10287441
Marca: Greiner Bio-One 115262
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno para una excelente resistencia térmica, mecánica y química. Los tubos para cultivo con tapones de ventilación de dos posiciones Greiner Bio-One™ son ideales para el almacenamiento de muestras biológicas y químicas. El tapón de dos posiciones permite ventilarlo o cerrarlo de forma segura.
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenas
  • El tapón de ventilación de dos posiciones cumple dos funciones:
    • Déjelo aflojado para una ventilación uniforme del contenido del tubo 
    • Colóquelo por completo, presionándolo con más fuerza, para conseguir cerrar el tubo herméticamente
  • Graduaciones y área de escritura
  • Estéril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 10993
Color Natural
Capacidad (métrico) 5 ml
Material Polipropileno
Desechables
Cantidad 2000/Paq.
Esterilidad Estéril
Graduated Sí
Diámetro (métrico) 12 mm
Tipo de tapón Tapón de ventilación