Learn More
Greiner Bio-One Tubos de cultivo con tapones de ventilación de dos posiciones
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Apirógenas
- El tapón de ventilación de dos posiciones cumple dos funciones:
- Déjelo aflojado para una ventilación uniforme del contenido del tubo
- Colóquelo por completo, presionándolo con más fuerza, para conseguir cerrar el tubo herméticamente
- Graduaciones y área de escritura
- Estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 10993 |
| Color | Natural |
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Material | Polipropileno |
| Desechables | Sí |
| Cantidad | 1000/pack |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduated | Sí |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |
| Tipo de tapón | Tapón de ventilación |