Learn More
Fisherbrand™ Matraz de cultivo celular Erlenmeyer de vidrio con cuello acanalado
Código de producto. 11552283 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11552283 1000 mL cada uno
11532283 250 mL cada uno
11542283 500 mL cada uno
11562283 2000 mL cada uno
4 options
Código de producto. 11552283
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cultive sus tejidos con el matraz de cultivo celular Erlenmeyer de vidrio Fisherbrand™ con cuello acanalado. Se ha diseñado para mantener la uniformidad, la salud celular y la reproducibilidad con la superficie y las opciones auxiliares que busca en un matraz de cultivo de tejidos.
  • Cuello acanalado
  • Para células adherentes o en suspensión
  • El tapón de 1/3 de vuelta permite el manejo con una mano
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 mL
Material Vidrio de borosilicato
Estilo de cuello Acanalado
Forma Cónico
Diámetro exterior (métrico) 130 mm