Learn More
BOLA Culture Bottles
Código de producto. 10063451
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
2 x 14
2 x 18
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de rosca unitSize
10063451 2 x 14 cada uno
10277351 2 x 18 cada uno
2 options
Código de producto. 10063451
Marca: BOLA C42003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Culture Bottles GLASS/PTFE/STAINLESS STEEL
  • Bottle made of borosilicate glass
  • Screw cover for center neck made of PP with glass fibre
  • Screw caps for sidearms made of PPS
  • Stirrer made of PTFE and stainless steel is continuously adjustable in height from the outside
  • Complete unit can be sterilized
  • Universal chemical resistance
  • Suitable for both low and high speeds (max. 1000 rpm)
Especificaciones
Diámetro del tapón central (métrico) 30 mm
Capacidad (métrico) 50 mL
Tamaño de rosca 2 x 14
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Graduated No
Esterilidad Non-sterile
Forma del fondo Flat