Learn More
Thermo Scientific™ Trichosporon cutaneum Culti-Loops™ ATCC™ 28592™
Descripción
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ son microorganismos de control de calidad listos para su uso, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
El bucle pueden disolverse en medio líquido, juego aeróbico culti-loops líquido de rehidratación, ref. R4631000 o muestra rayas directamente sobre un material adecuado.
Información para pedidos:
Los Culti-Loops están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presentan cinco bucles por paquete.
Especificaciones
Especificaciones
| ATCC® | 28592TM* |
| Certificaciones/conformidad | Culti-Loops cuentan con el marcado CE. |
| Descripción | Trichosporon cutaneum |
| Formato | Culti-Loops |
| Tipo de producto | Organismo simple |
| Clase de organismo diana | Hongos |
| Tipo de prueba | Control de calidad cualitativo |
| Tipo de empaquetado | 5 asas/paquete |
| Cantidad | 5 asas/paquete |
| Designaciones de cepas | CBS 2466 [CCRC 21675, FMJ 15013, IFO 1198, JCM 1462, NBRC 1198, NCYC 444, NRRL Y-1490, VTT C-74033] |
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.